Få mere at vide
Pholedrine Sulfate, LoGiCal
Artikelnummer. 30460280
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30460280 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460280 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0670.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pholedrine Sulfate
CAS 6114-26-7
Analyt- eller komponentnavne Pholedrine Sulfate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C10 H15 N O . H2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phenol, 4-[2-(methylamino)propyl]-, sulfate (2:1)Phenol, 4-[2-(methylamino)propyl]-, sulfate (2:1) (salt) (9CI), Phenol, p-[2-(methylamino)propyl]-, sulfate (2:1) (salt) (8CI), (±)-4-Hydroxymethamphetamine sulfate, 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)propane sulfate, NSC 96983, Paredrinol, Pholedrine sulfate, Pholedrine sulfate (salt), Pholedrinium sulfate, Veritol sulfate, p-Hydroxy-N-methylamphetamine hydrogen sulfate
InChI formel InChI=1S/2C10H15NO.H2O4S/c2*1-8(11-2)7-9-3-5-10(12)6-4-9;1-5(2,3)4/h2*3-6,8,11-12H,7H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
Løsningstype Neat
SMIL CNC(C)Cc1ccc(O)cc1.CNC(C)Cc2ccc(O)cc2.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn 4-[2-(methylamino)propyl]phenol;sulfuric acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 428.54
Mængde 5 mg
Formel vægt 428.1981 g/mol