Få mere at vide
Pholedrine Sulfate, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pholedrine Sulfate |
| CAS | 6114-26-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pholedrine Sulfate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | 2 C10 H15 N O . H2 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Phenol, 4-[2-(methylamino)propyl]-, sulfate (2:1)Phenol, 4-[2-(methylamino)propyl]-, sulfate (2:1) (salt) (9CI), Phenol, p-[2-(methylamino)propyl]-, sulfate (2:1) (salt) (8CI), (±)-4-Hydroxymethamphetamine sulfate, 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)propane sulfate, NSC 96983, Paredrinol, Pholedrine sulfate, Pholedrine sulfate (salt), Pholedrinium sulfate, Veritol sulfate, p-Hydroxy-N-methylamphetamine hydrogen sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/2C10H15NO.H2O4S/c2*1-8(11-2)7-9-3-5-10(12)6-4-9;1-5(2,3)4/h2*3-6,8,11-12H,7H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CNC(C)Cc1ccc(O)cc1.CNC(C)Cc2ccc(O)cc2.OS(=O)(=O)O |
| Vis mere |