Få mere at vide
Pholcodine Monohydrate, Mikromol
Artikelnummer. 30460399
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30460399 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30460399 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0733.00
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pholcodine Monohydrate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pholcodine Monohydrate
CAS 6254-99-5
Analyt- eller komponentnavne Pholcodine Monohydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H30 N2 O4 . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Pholcodine, 7,8-Didehydro-4,5a-epoxy-17-methyl-3-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]morphinan-6a-ol monohydrate
InChI formel InChI=1S/C23H30N2O4.H2O/c1-24-7-6-23-16-3-4-18(26)22(23)29-21-19(5-2-15(20(21)23)14-17(16)24)28-13-10-25-8-11-27-12-9-25;/h2-5,16-18,22,26H,6-14H2,1H3;1H2/t16-,17+,18-,22-,23-;/m0./s1
Løsningstype Neat
SMIL O.CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(OCCN6CCOCC6)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35
IUPAC navn (4R,4aR,7S,7aR,12bS)-3-methyl-9-(2-morpholin-4-ylethoxy)-2,4,4a,7,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-ol;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 416.51
Mængde 250 mg
Formel vægt 416.2311 g/mol