Få mere at vide
BD Phoenix™ ID bouillon
Artikelnummer. 10686925
Mængde:
100 pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
forberedt, klar til brug, flaske, formålt, automatiseret, identifikation, modtagelighed, testning, tung, suspension, pode
Artikelnummer. 10686925
Brand: BD 246001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
forberedt, klar til brug, flaske, formålt, automatiseret, identifikation, modtagelighed, testning, tung, suspension, pode
Bruges til at lave en tung suspension af en udvalgt koloni til forarbejdning i Phoenix™ automatiseret identifikation og modtagelighedstestsystem. BD Phoenix™ ID Bouillon er pakket i 100 afmålte flasker med klargjort opløsning.
BD Phoenix™ Automatiseret identifikations- og følsomhedstestsystem
  • Hurtig, nøjagtig og pålidelig påvisning af kendt og ny antimikrobiel resistens.
  • Workflow-effektivitet ved hjælp af automatiseret nefelometri, hvilket resulterer i et standardiseret isolat-podestof og en reduktion af teknologens arbejdskraft.
  • State-of-the-art datastyring til at overvåge, analysere og kommunikere brugbare resultater direkte til laboratorier og klinikere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mikrobiologiske medier
Til brug med (applikation) Forberedelse af en tung suspension af en koloni
Til brug med (udstyr) Phoenix™ automatiseret identifikation og modtagelighedstestsystem
Inkluderer Forfyldte flasker
Mængde 100 pakke