Få mere at vide
A&D Weighing GH Analytisk Balance Klasse I godkendt
Beskrivelse
- EC Type godkendt
- Bredt vejeområde
- Antistatisk glas
- One-touch automatisk kalibrering af motordrevet intern kalibreringsmasse
- Automatisk kalibrering, når den omgivende temperatur ændres
- Standard RS-232C interface til printer, pc eller andet periferiudstyr
- GLP, GMP og ISO kompatibel
- Datahukommelsesfunktion
- ID-nummer for GLP produktion
- Automatisk sluk-funktion
- Stort vejekammer
- WinCT Communications software (download)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | GLP/GMP/GCP/ISO/OIML |
| Tilslutningstype | RS-232 C |
| Volumen | 220 g |
| Display Type | LCD |
| Læsbarhed | 0.1 mg |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Model- | GH-200-EC |
| Stabiliseringstid | 3,5 sek. |
| Elektriske krav | 11 VA til adapteren (12 V, 300 mA) |