Få mere at vide
A&D Weighing GH Analytisk Balance Klasse I godkendt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16681112
Volumen:
120 g
220 g
250 g
320 g
51 g/220 g
Artikelnummer. 16681112
Brand: A&D Weighing GH120EC
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
GH Series vægte har Ordinal Electromagnetic Sensor (OES) vejeteknologi, der giver nøjagtighed og præcision.
  • EC Type godkendt
  • Bredt vejeområde
  • Antistatisk glas
  • One-touch automatisk kalibrering af motordrevet intern kalibreringsmasse
  • Automatisk kalibrering, når den omgivende temperatur ændres
  • Standard RS-232C interface til printer, pc eller andet periferiudstyr
  • GLP, GMP og ISO kompatibel
  • Datahukommelsesfunktion
  • ID-nummer for GLP produktion
  • Automatisk sluk-funktion
  • Stort vejekammer
  • WinCT Communications software (download)
Tekniske data
Certificeringer/compliance GLP/GMP/GCP/ISO/OIML
Tilslutningstype RS-232 C
Volumen 120 g
Display Type LCD
Læsbarhed 0.1 mg
Materiale Rustfrit stål
Model- GH-120-EC
Stabiliseringstid 3,5 sek.
Elektriske krav 11 VA til adapteren (12 V, 300 mA)