Få mere at vide
A&D Weighing GH Analytisk Balance Klasse I godkendt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16611122
Skift visning
Volumen:
120 g
220 g
250 g
320 g
51 g/220 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen
16611122 250 g
16601122 51 g/220 g
16621122 320 g
16681112 120 g
16691112 220 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16611122 Leverandør A&D Weighing Leverandørnr. GH252EC
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
GH Series vægte har Ordinal Electromagnetic Sensor (OES) vejeteknologi, der giver nøjagtighed og præcision.
  • EC Type godkendt
  • Bredt vejeområde
  • Antistatisk glas
  • One-touch automatisk kalibrering af motordrevet intern kalibreringsmasse
  • Automatisk kalibrering, når den omgivende temperatur ændres
  • Standard RS-232C interface til printer, pc eller andet periferiudstyr
  • GLP, GMP og ISO kompatibel
  • Datahukommelsesfunktion
  • ID-nummer for GLP produktion
  • Automatisk sluk-funktion
  • Stort vejekammer
  • WinCT Communications software (download)
Tekniske data
Certificeringer/compliance GLP/GMP/GCP/ISO/OIML
Tilslutningstype RS-232 C
Volumen 250 g
Display Type LCD
Læsbarhed 0.01 mg/0.1 mg
Materiale Rustfrit stål
Model- GH-252-EC, Analytisk Semi-Mikro
Stabiliseringstid 3,5 sek. (0,1 mg)/8 sek. (0,01 mg)
Elektriske krav 11 VA til adapteren (12 V, 300 mA)