Få mere at vide
Phloxine B, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11477992 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11477992 25 g
1 options
Artikelnummer. 11477992 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215264625
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phloxine B
CAS 18472-87-2
Molekylær formel C20H4Br4Cl4O5Na2
Synonym C.I. 45410, Acid red 92
Formel vægt 829.66
Farve Brun til rød
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver