Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Phloxin B, 85%, ren, høj renhed, biologisk plet
Artikelnummer. p-29727 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10133730
Brand: Thermo Scientific Chemicals 189470050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18472-87-2 | C20H2Br4Cl4Na2O5
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18472-87-2
Molekylær formel C20H2Br4Cl4Na2O5
MDL nummer MFCD00005061
Synonym Acid Red 92, C.I. 45410
Tekniske data
Absorbans 875 to 1300 (at lambda max.)
Kemisk navn eller materiale Phloxine B
Absorptionsforhold 1.38 to 2.24
Farvestofindhold 80% min. (on anhydrous substance)
Analyseprocentområde 85%
Beilstein 19, IV, 2921
Merck Index 15, 7440
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 546 to 550nm (in 50:50 METHS:water)
Formel vægt 829.64
Tab ved tørring 10% max. (105°C)
Procent renhed 85%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Farve Brun til Brun/Rød
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver