Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Phloxin B, 85%, ren, høj renhed, biologisk plet
Artikelnummer. 10501641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10501641 25 g Glasflaske 25g
10133730 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10501641 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 189470250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 18472-87-2 | C20H2Br4Cl4Na2O5
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18472-87-2
Molekylær formel C20H2Br4Cl4Na2O5
MDL nummer MFCD00005061
Synonym Acid Red 92, C.I. 45410
Tekniske data
Absorbans 875 til 1300 (ved lambda max.)
Kemisk navn eller materiale Phloxine B
Absorptionsforhold 1.38 til 2.24
Farvestofindhold 80% min. (på vandfri substans)
Infrarødt spektrum Autentisk
Lambda Max 546 til 550 nm (i 50:50 METH:vand)
Tab ved tørring 10% maks. (105 °C)
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 85%
Beilstein 19, IV, 2921
Merck Index 15, 7440
Farve Brun til Brun/Rød
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 829.64
Procent renhed 85%
Grad Ren