Få mere at vide
Phloroglucinol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Phloroglucinol |
| CAS | 108-73-6 |
| Molekylær formel | C6 H6 O3 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Phloroglucinol anhydrous, Benzene-1,3,5-triol, Phloroglucinol (8CI), 1,3,5-Trihydroxybenzene, 3,5-Dihydroxyphenol, Benzene-s-triol, Dilospan S, NSC 1572, Phloroglucin, Phloroglucine, Spasfon-Lyoc, sym-Trihydroxybenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H |
| SMIL | Oc1cc(O)cc(O)c1 |
| IUPAC navn | Benzen-1,3,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.11 |
| Formel vægt | 126.0317 |