Få mere at vide
Phloroglucinol, TRC
Artikelnummer. 30422537
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30422537 25 g
1 options
Artikelnummer. 30422537 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP34000025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phloroglucinol
CAS 108-73-6
Molekylær formel C6 H6 O3
Mængde 25 g
Synonym Phloroglucinol anhydrous, Benzene-1,3,5-triol, Phloroglucinol (8CI), 1,3,5-Trihydroxybenzene, 3,5-Dihydroxyphenol, Benzene-s-triol, Dilospan S, NSC 1572, Phloroglucin, Phloroglucine, Spasfon-Lyoc, sym-Trihydroxybenzene
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
SMIL Oc1cc(O)cc(O)c1
IUPAC navn Benzen-1,3,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 126.11
Formel vægt 126.0317