Få mere at vide
Phloroglucinol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 108-73-6 |
| Smeltepunkt | 217°C to 220°C |
| Molekylær formel | C6H3-1,3,5-(OH)3 |
| MDL nummer | MFCD00002286 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Phloroglucinol, 1,3,5-Trihydroxybenzene, Phloroglucinol |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.11 |
| Grad | Research |