Få mere at vide
Phloroglucinol EP Impurity E, Mikromol™
Artikelnummer. 30052247
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052247 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052247 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3572.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Phloroglucinol EP Impurity E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Benzenetriol
CAS 533-73-3
Analyt- eller komponentnavne 1,2,4-Benzenetriol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H6 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzene-1,2,4-triol, 1,2,4-Trihydroxybenzene, 2,5-Dihydroxyphenol, 2-Hydroxy-1,4-hydroquinone, 2-Hydroxy-p-benzohydroquinone, 2-Hydroxyhydroquinone, 4-Hydroxycatechol, HHQ, Hydroxyhydroquinone, NSC 2818, Phloroglucinol Anhydrous Imp. E (EP), 1,2,4-Benzenetriol, 1,3,4-Benzenetriol, 1,3,4-Trihydroxybenzene, Phloroglucinol Impurity E
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,7-9H
SMIL Oc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC navn Benzen-1,2,4-triol
Molekylvægt (g/mol) 126.11
Mængde 25 mg
Formel vægt 126,0317 g/mol