Få mere at vide
Phloroglucinol Dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30428022
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30428022 100 g
1 options
Artikelnummer. 30428022 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP340005100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phloroglucinol dihydrate
CAS 6099-90-7
Molekylær formel C6 H6 O3 . 2 H2 O
Mængde 100 g
Synonym Phloroglucinol dihydrate, Benzene-1,3,5-triol dihydrate, 1,3,5-Benzenetriol Hydrate (1:2), 1,3,5-Benzenetriol Dihydrate (9CI), Phloroglucinol Dihydrate (8CI)
InChI formel InChI=1S/C6H6O3.2H2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;;/h1-3,7-9H;2*1H2
SMIL O.O.Oc1cc(O)cc(O)c1
IUPAC navn benzen-1,3,5-triol; dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 162.14
Formel vægt 162.0528