Få mere at vide
Phloroglucinol Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11488742 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488742 10 g 10g
10336050 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11488742 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/2920/45
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 6099-90-7
Molekylær formel C6H10O5
Molekylvægt (g/mol) 162.141
MDL nummer 149090
InChI nøgle MPYXTIHPALVENR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phloroglucinol dihydrate, benzene-1,3,5-triol dihydrate, 1,3,5-trihydroxybenzene dihydrate, 1,3,5-benzenetriol, dihydrate, phloroglucinol, dihydrate, sym-trihydroxybenze, unii-0x7b22brg1, ccris 6521, 1,3,5-benzoltrioldihydrat, phloroglucinoldihydrate
PubChem CID 80196
IUPAC navn benzene-1,3,5-triol;dihydrate
SMIL C1=C(C=C(C=C1O)O)O.O.O
Tekniske data
Smeltepunkt 218°C
Farve Cream
Emballage Plastic powder jar
Mængde 10 g
Formel vægt 162.14g/mol
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phloroglucinol dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.