Få mere at vide
Phloroglucinol-dihydrat, 98%
Artikelnummer. 11459963
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459963 500 g 500g
11439963 25 g 25g
11449963 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459963 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13034.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6099-90-7 | C6H10O5 | 162,141 g/mol
Phloroglucinoldihydrat anvendes til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser, såsom flopropion. Det fungerer som et reagens til Tollens' test for pentoser. Det er blandet med saltsyre og spiller en vigtig rolle for påvisning af lignin (Wiesner-test). Det er involveret i analyse og kvalitativ påvisning af fri saltsyre i mavesaft ved brug af Gunzburg-reagens. Yderligere tjener det som et koblingsmiddel ved trykning. Det bruges også som reagens til pentoser, pentosaner, aldehyder og som afkalkningsmiddel af knogleprøver i mikroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phloroglucinoldihydrat anvendes til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser såsom flopropion. Det fungerer som et reagens til Tollens' test for pentoser. Det er blandet med saltsyre og spiller en vigtig rolle for påvisning af lignin (Wiesner-test). Det er involveret i analyse og kvalitativ påvisning af fri saltsyre i mavesaft ved brug af Gunzburg-reagens. Yderligere tjener det som et koblingsmiddel ved trykning. Det bruges også som reagens til pentoser, pentosaner, aldehyder og som afkalkningsmiddel af knogleprøver i mikroskopi.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med syrechlorider, syreanhydrider, baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6099-90-7
Molekylær formel C6H10O5
Molekylvægt (g/mol) 162.141
MDL nummer MFCD00149090
InChI nøgle MPYXTIHPALVENR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phloroglucinol dihydrate, benzene-1,3,5-triol dihydrate, 1,3,5-trihydroxybenzene dihydrate, 1,3,5-benzenetriol, dihydrate, phloroglucinol, dihydrate, sym-trihydroxybenze, unii-0x7b22brg1, ccris 6521, 1,3,5-benzoltrioldihydrat, phloroglucinoldihydrate
PubChem CID 80196
IUPAC navn benzen-1,3,5-triol;dihydrat
SMIL C1=C(C=C(C=C1O)O)O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phloroglucinol dihydrate
Smeltepunkt 214 °C til 217 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 500 g
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,7328
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 162,14 (126,11 Vandfri)
Procent renhed 98%