Få mere at vide
Phloroglucinol-dihydrat, 98%
Beskrivelse
Phloroglucinoldihydrat anvendes til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser, såsom flopropion. Det fungerer som et reagens til Tollens' test for pentoser. Det er blandet med saltsyre og spiller en vigtig rolle for påvisning af lignin (Wiesner-test). Det er involveret i analyse og kvalitativ påvisning af fri saltsyre i mavesaft ved brug af Gunzburg-reagens. Yderligere tjener det som et koblingsmiddel ved trykning. Det bruges også som reagens til pentoser, pentosaner, aldehyder og som afkalkningsmiddel af knogleprøver i mikroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Phloroglucinoldihydrat anvendes til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser såsom flopropion. Det fungerer som et reagens til Tollens' test for pentoser. Det er blandet med saltsyre og spiller en vigtig rolle for påvisning af lignin (Wiesner-test). Det er involveret i analyse og kvalitativ påvisning af fri saltsyre i mavesaft ved brug af Gunzburg-reagens. Yderligere tjener det som et koblingsmiddel ved trykning. Det bruges også som reagens til pentoser, pentosaner, aldehyder og som afkalkningsmiddel af knogleprøver i mikroskopi.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med syrechlorider, syreanhydrider, baser og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phloroglucinol dihydrate |
| Smeltepunkt | 214 °C til 217 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,7328 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 162,14 (126,11 Vandfri) |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Phloroglucinol dihydrate
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Phloroglucinol dihydrate