Få mere at vide
Phloroglucinol Anhydrous, Mikromol™
Artikelnummer. 17974456
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17974456 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17974456 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3572.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Phloroglucinol Vandfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phloroglucinol
CAS 108-73-6
Analyt- eller komponentnavne Phloroglucinol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H6 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phloroglucinol anhydrous, Benzene-1,3,5-triol, Phloroglucinol (8CI), 1,3,5-Trihydroxybenzene, 3,5-Dihydroxyphenol, Benzene-s-triol, Dilospan S, NSC 1572, Phloroglucin, Phloroglucine, Spasfon-Lyoc, sym-Trihydroxybenzene
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
SMIL Oc1cc(O)cc(O)c1
IUPAC navn Benzen-1,3,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 126.11
Mængde 250 mg
Formel vægt 126,0317 g/mol