Få mere at vide
Phloroglucinol, anhydr, 98%
Product Code. 11427186
Change view
Click to view available options
Mængde:
50 g
250 g
Unit Size:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11427186 250 g 250g
11417186 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11427186 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25502.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1761.22 DKK
    1584.65 DKK / 250g
    Spare 176.57 DKK
    10% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 108-73-6 | C6H6O3 | 126,111 g/mol
Reagens til pentoser, pentosaner og aldehyder. Anvendes som knogleafkalkningsmiddel i mikroskopiprøver. Phloroglucinol bruges hovedsageligt som koblingsmiddel ved trykning. Det er en aktiv komponent i Tollens reagens og Gunzburg-reagens, der bruges til at teste henholdsvis pentoser og saltsyre i mavesaft. I analytisk kemi bruges det til at studere kondenserede tanniner ved hjælp af depolymerisering. Det er også involveret i syntesen af 2,4,6-triamino-1,3,5-trinitrobenzen, trinitrophloroglucinol og lægemidler som flopropion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reagens til pentoser, pentosaner og aldehyder. Anvendes som knogleafkalkningsmiddel i mikroskopiprøver. Phloroglucinol bruges hovedsageligt som koblingsmiddel ved trykning. Det er en aktiv komponent i Tollens reagens og Gunzburg-reagens, der bruges til at teste henholdsvis pentoser og saltsyre i mavesaft. I analytisk kemi bruges det til at studere kondenserede tanniner ved hjælp af depolymerisering. Det er også involveret i syntesen af 2,4,6-triamino-1,3,5-trinitrobenzen, trinitrophloroglucinol og lægemidler som flopropion.
Opløselighed
Opløseligt i diethylether, ethanol og pyridin.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrechlorider, syreanhydrider, baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-73-6
Molekylær formel C6H6O3
Molekylvægt (g/mol) 126.111
MDL nummer MFCD00002286
InChI nøgle QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phloroglucinol, 1,3,5-benzenetriol, 1,3,5-trihydroxybenzene, phloroglucin, phloroglucine, spasfon-lyoc, s-trihydroxybenzene, benzene-s-triol, 5-hydroxyresorcinol, benzene, trihydroxy
PubChem CID 359
ChEBI CHEBI:16204
IUPAC navn benzen-1,3,5-triol
SMIL C1=C(C=C(C=C1O)O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Phloroglucinol
Navn note Vandfri
Smeltepunkt 215 °C til 220 °C
Mængde 250 g
Beilstein 1341907
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Merck Index 14,7328
Opløselighedsinformation Opløseligt i diethylether, ethanol og pyridin.
Formel vægt 126.11
Procent renhed 98%