Få mere at vide
Phloroglucinol, anhydr, 98%
Description
Reagens til pentoser, pentosaner og aldehyder. Anvendes som knogleafkalkningsmiddel i mikroskopiprøver. Phloroglucinol bruges hovedsageligt som koblingsmiddel ved trykning. Det er en aktiv komponent i Tollens reagens og Gunzburg-reagens, der bruges til at teste henholdsvis pentoser og saltsyre i mavesaft. I analytisk kemi bruges det til at studere kondenserede tanniner ved hjælp af depolymerisering. Det er også involveret i syntesen af 2,4,6-triamino-1,3,5-trinitrobenzen, trinitrophloroglucinol og lægemidler som flopropion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reagens til pentoser, pentosaner og aldehyder. Anvendes som knogleafkalkningsmiddel i mikroskopiprøver. Phloroglucinol bruges hovedsageligt som koblingsmiddel ved trykning. Det er en aktiv komponent i Tollens reagens og Gunzburg-reagens, der bruges til at teste henholdsvis pentoser og saltsyre i mavesaft. I analytisk kemi bruges det til at studere kondenserede tanniner ved hjælp af depolymerisering. Det er også involveret i syntesen af 2,4,6-triamino-1,3,5-trinitrobenzen, trinitrophloroglucinol og lægemidler som flopropion.
Opløselighed
Opløseligt i diethylether, ethanol og pyridin.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrechlorider, syreanhydrider, baser og oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Phloroglucinol |
| Navn note | Vandfri |
| Smeltepunkt | 215 °C til 220 °C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 1341907 |
| Følsomhed | Hygroskopisk; Lysfølsom |
| Merck Index | 14,7328 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i diethylether, ethanol og pyridin. |
| Formel vægt | 126.11 |
| Procent renhed | 98% |