Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Phloroglucinol |
| Smeltepunkt | 215,0 °C til 218,0 °C |
| Farve | Hvid til beige |
| Flammepunkt | 100 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (OH)3C6H3 |
| Mængde | 500 g |
| Fieser | 01,47; 06,147 |
| Show More |
Safety and Handling
- Phloroglucinol, anhydrous
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.