Få mere at vide
Phloroglucinol-13C6, TRC
Artikelnummer. 30409684
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409684 1 mg
30410088 5 mg
30422186 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30409684 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3400021MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1329497-24-6
Molekylær formel 13C6H6O3
Molekylvægt (g/mol) 132.07
Synonym 1,3,5-Benzenetriol-13C6, 1,3,5-Trihydroxybenzene-13C6, Benzene-s-triol-13C6, Dilospan S-13C6, NSC 1572-13C6, Phloroglucin-13C6, Phloroglucine-13C6, Spasfon-Lyoc-13C6, sym-Trihydroxybenzene-13C6
IUPAC navn (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1,3,5-triol
SMIL O[13c]1[13cH][13c](O)[13cH][13c](O)[13cH]1
Specifica
Kemisk navn eller materiale Phloroglucinol-13C6
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formel vægt 132.0518
Procent renhed >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.