Få mere at vide
Phloroglucinol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316219
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316219 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316219 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16077500AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phloroglucinol
CAS 108-73-6
Analyt- eller komponentnavne Phloroglucinol
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C6 H6 O3
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phloroglucinol anhydrous, Benzene-1,3,5-triol, Phloroglucinol (8CI), 1,3,5-Trihydroxybenzene, 3,5-Dihydroxyphenol, Benzene-s-triol, Dilospan S, NSC 1572, Phloroglucin, Phloroglucine, Spasfon-Lyoc, sym-Trihydroxybenzene
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
SMIL Oc1cc(O)cc(O)c1
IUPAC navn Benzen-1,3,5-triol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 126.11
Mængde 1 ml
Formel vægt 126,0317 g/mol