missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phloroglucin Tribenzyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phloroglucin Tribenzyl Ether |
| CAS | 59434-20-7 |
| Molekylær formel | C27H24O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1,3,5-Tris(phenylmethoxy)benzene, 1,3,5-Tribenzyloxybenzene, 1,3,5-Tris(benzyloxy)benzene, Tribenzyl Phloroglucinol |
| InChI formel | InChI=1S/C27H24O3/c1-4-10-22(11-5-1)19-28-25-16-26(29-20-23-12-6-2-7-13-23)18-27(17-25)30-21-24-14-8-3-9-15-24/h1-18H,19-21H2 |
| SMIL | C(Oc1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 1,3,5-tris(phenylmethoxy)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 396.48 |
| Formel vægt | 396.1725 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?