Få mere at vide
Phloroacetophenone 4-Neohesperidoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phloroacetophenone 4-Neohesperidoside |
| CAS | 23643-71-2 |
| Molekylær formel | C20H28O13 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-[4-[[2-O-(6-Deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-glucopyranosyl]oxy]-2,6-dihydroxyphenyl]ethanone, Phloroacetophenone 4-O-beta-neohesperidoside, Phloracetophenone 4'-beta-neohesperidoside |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O13/c1-6(22)12-9(23)3-8(4-10(12)24)31-20-18(16(28)14(26)11(5-21)32-20)33-19-17(29)15(27)13(25)7(2)30-19/h3-4,7,11,13-21,23-29H,5H2,1-2H3/t7-,11+,13-,14+,15+,16-,17+,18+,19-,20+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2Oc3cc(O)c(C(=O)C)c(O)c3)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | 1-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-2,6-dihydroxyphenyl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 476.43 |
| Formel vægt | 476.153 |