Få mere at vide
Phlorisovalerophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phlorisovalerophenone |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O4/c1-6(2)3-8(13)11-9(14)4-7(12)5-10(11)15/h4-6,12,14-15H,3H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 210.0892 |