missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phloridzin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phloridzin |
| CAS | 60-81-1 |
| Molekylær formel | C21 H24 O10 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-[2-(β-D-Glucopyranosyloxy)-4,6-dihydroxyphenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)-1-propanone (ACI), Phlorizin (8CI), Dihydrochalcone 2'-β-D-glucopyranoside, Floridzin, NSC 2833, Phloretin 2'-glucoside, Phloretin 2'-O-glucoside, Phloretin 2'-O-β-D-glucopyranoside, Phloretin 2'-β-D-Glucoside, Phloretin glucoside, Phlorhizin, Phloridzin, Phloridzosid, Phlorizine, Phlorizoside, Phlorrhizin |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24O10/c22-9-16-18(27)19(28)20(29)21(31-16)30-15-8-12(24)7-14(26)17(15)13(25)6-3-10-1-4-11(23)5-2-10/h1-2,4-5,7-8,16,18-24,26-29H,3,6,9H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C(=O)CCc3ccc(O)cc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | 1-[2,4-dihydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 436.41 |
| Formel vægt | 436.1369 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?