Få mere at vide
Phloretin, 98%
Artikelnummer. 10696481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10696481 100 mg Glasflaske 100mg
10550604 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10696481 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 307651000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 60-82-2 | C15H14O5 | 274,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-82-2
Molekylær formel C15H14O5
Molekylvægt (g/mol) 274.27
MDL nummer MFCD00002288
InChI nøgle VGEREEWJJVICBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phloretin, dihydronaringenin, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl propan-1-one, phloretol, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl-1-propanone, unii-s5j5oe47mk, 1-propanone, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl, ccris 7459, beta-p-hydroxyphenyl phloropropiophenone, 2',4',6'-trihydroxy-3-p-hydroxyphenyl propiophenone
PubChem CID 4788
ChEBI CHEBI:17276
IUPAC navn 3-(4-hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)propan-1-on
SMIL C1=CC(=CC=C1CCC(=O)C2=C(C=C(C=C2O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phloretin
Smeltepunkt 260,0 °C til 262,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H4CH2COC6H2(OH)3
Brydningsindeks 1,5730 til 1,5750
Mængde 100 mg
Merck Index 15, 7437
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i methanol
Formel vægt 274.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver