Få mere at vide
Phloretin, 98%
Beskrivelse
Aktuel antioxidant
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phloretin |
| Smeltepunkt | ∽263 °C (dekomponering) |
| Mængde | 100 mg |
| Beilstein | 1887240 |
| Merck Index | 14,7326 |
| Formel vægt | 274.28 |
| Procent renhed | 98% |