Få mere at vide
Phloretin, 98%
Artikelnummer. 11303126
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11303126 25 mg 25mg
11313126 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303126 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10991.MB
 Begrænset vare
På lager
CAS: 60-82-2 | C15H14O5 | 274,272 g/mol
Aktuel antioxidant
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-82-2
Molekylær formel C15H14O5
Molekylvægt (g/mol) 274.272
MDL nummer MFCD00002288
InChI nøgle VGEREEWJJVICBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phloretin, dihydronaringenin, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl propan-1-one, phloretol, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl-1-propanone, unii-s5j5oe47mk, 1-propanone, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl, ccris 7459, beta-p-hydroxyphenyl phloropropiophenone, 2',4',6'-trihydroxy-3-p-hydroxyphenyl propiophenone
PubChem CID 4788
ChEBI CHEBI:17276
IUPAC navn 3-(4-hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)propan-1-on
SMIL C1=CC(=CC=C1CCC(=O)C2=C(C=C(C=C2O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phloretin
Smeltepunkt ∽263 °C (dekomponering)
Mængde 25 mg
Beilstein 1887240
Merck Index 14,7326
Formel vægt 274.28
Procent renhed 98%