Få mere at vide
Floracetophenon, TRC
Artikelnummer. 30416492
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30416492 5 g
1 options
Artikelnummer. 30416492 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3387005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phloracetophenone
CAS 480-66-0
Molekylær formel C8 H8 O4
Mængde 5 g
Synonym Ethanone','1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-, Acetophenone','2',4',6'-trihydroxy- (7CI,8CI), Phloroacetophenone (6CI), 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)ethanone, 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetyl-1,3,5-benzenetriol, 2-Acetyl-1,3,5-trihydroxybenzene, 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone, Acetophloroglucine, Acetylphloroglucinol, NSC 54927, Phloracetophene, Phloracetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c1-4(9)8-6(11)2-5(10)3-7(8)12/h2-3,10-12H,1H3
SMIL CC(=O)c1c(O)cc(O)cc1O
IUPAC navn 1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Formel vægt 168.0423