Få mere at vide
Phloracetophenone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489326
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16489326 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16489326 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW008226
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Phloracetophenone (2,4,6-trihydroxyacetophenone) is the aglycone part of acetophenone glycoside obtained from Curcuma comosa Roxb, with cholesterol-lowering activity. Phloracetophenone enhances cholesterol 7α-hydroxylase (CYP7A1) activity. Phloracetophenone stimulats bile secretion mediated through Mrp2.
Phloracetophenone (2,4,6-trihydroxyacetophenone) is the aglycone part of acetophenone glycoside obtained from Curcuma comosa Roxb, with cholesterol-lowering activity. Phloracetophenone enhances cholesterol 7α-hydroxylase (CYP7A1) activity. Phloracetophenone stimulats bile secretion mediated through Mrp2.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phloracetophenone
CAS 480-66-0
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H8O4
Mængde 100 mg
Synonym 2,4,6-trihydroxyacetophenone 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)ethanone
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (594.71 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (11.89 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(=O)C1=C(O)C=C(O)C=C1O
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Formel vægt 168.15
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism