Få mere at vide
Phleomycin, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10319787
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
10319787 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 10319787 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2962100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Disrupts the integrity of DNA, and blocks S-phase entry in the cell cycle
  • An antibiotic often used as selection agent to determine transformation efficiency of algae, fungi, and mammalian cells
  • Serves as a selection agent for transformed cells carrying the antibiotic-resistance gene Sh ble
  • Causes DNA fragmentation by introducting double-strand breaks in DNA and prevents cells from entering S-phase during the cell cycle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phleomycin
Type Phleomycin
Fysisk form Liquid
Absorbans 0.75 to 1.05 AU at 244nm
CAS 11006-33-0
Kilde Streptomyces verticillus
Lugt None
Emballage Plastic Bottle
Steril filtreret Pass Test
Mængde 100 mg
Molekylær formel C51H75N17O21S2
InChI nøgle QRBLKGHRWFGINE-UGWAGOLRSA-N
SMIL CC1=C(N=C(N=C1N)C(CC(=O)N)NCC(C(=O)N)N)C(=O)NC(C(C2=CN=CN2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)(C)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)(C(=O)N)O)O)C(=O)NC(C)C(C(C)C(=O)NC(C(=O)C)C(=O)NCCC5=NC(CS5)C6=NC(=CS6)C(=O)N)O
IUPAC navn 2-[2-[2-[[2-[[4-[[2-[[6-amino-2-[3-amino-1-[(2,3-diamino-3-oxopropyl)amino]-3-oxopropyl]-5-methylpyrimidine-4-carbonyl]amino]-3-[(2R,3S,4S,5S,6S)-3-[(2S,3R,4R,5S)-4-carbamoyl-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-
Molekylvægt (g/mol) 1326.379
PubChem CID 72511
Formel vægt 1526.5
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phleomycin, 2% solution in water
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.