Få mere at vide
Melford Phleomycin
Beskrivelse
Phleomycin er et antibiotisk middel. Det er kendt for dets evne til at spalte DNA, hvilket gør det nyttigt til undersøgelser, der involverer DNA-skader og reparationsmekanismer.
Phleomycin, rekonstitueret, bruges ofte til at inducere kontrolleret DNA-skade i celler ved at forårsage enkelt- og dobbeltstrengede brud i DNA-strukturen. Anvendes typisk til at undersøge cellulære reaktioner på DNA-skader, samt til at udforske mekanismerne involveret i DNA-reparation.
Det er et værdifuldt værktøj til at forstå forskellige aspekter af molekylærbiologi, herunder genregulering og genomintegritet.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phleomycin |
| CAS | 11006-33-0 |
| Mængde | 250 mg |
| Molekylær formel | C55H85O21N20S2Cu-HCl |