Få mere at vide
Melford Phleomycin 20 mg/ml opløsning
Beskrivelse
Phleomycin er et antibiotikum og et antitumormiddel, der almindeligvis anvendes i molekylærbiologi og biovidenskabelig forskning.
Phleomycin 20 mg/ml opløsning er en formulering, der ofte anvendes i molekylærbiologiske eksperimenter for at inducere kontrolleret DNA-skade i celler. Phleomycin opnår dette ved at forårsage enkelt- og dobbeltstrengede brud i DNA, hvilket gør det til et værdifuldt værktøj til at undersøge cellulære reaktioner på DNA-skader og mekanismerne involveret i DNA-reparation.
Forskere kan bruge Phleomycin 20 mg/ml opløsning til at studere virkningen af DNA-skader på cellulære processer, genekspression og andre aspekter af molekylærbiologi.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phleomycin 20 mg/ml Solution |
| CAS | 11006-33-0 |
| Mængde | 20 mg |
| Molekylær formel | C55H85O21N20S2Cu-HCl |