Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phire Reaktionsbuffere
Artikelnummer. p-200086900 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kemisk navn eller materiale:
Phire Grøn reaktionsbuffer
Phire Reaktionsbuffer
Phire Reaktionsbuffer, rensemiddelfri
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10165847
Brand: Thermo Scientific™ F524L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reaktionsbufferen for Thermo Scientific Phire Hot Start II DNA Polymerase er tilgængelig i tre formater: ikke-farvet version med og uden rengøringsmidler eller grøn version indeholdende et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på gel.
Thermo Scientific Phire Reaktionsbuffer er designet til Phire Hot Start II DNA-polymerase. Denne 5X bufferopløsning er tilgængelig i tre formater, en ikke-farvet version med eller uden rengøringsmidler og en grøn version, der indeholder et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på gel. Den farvede buffer interfererer ikke med enzymydelsen og er kompatibel med downstream-applikationer såsom DNA-sekventering, ligering og restriktionsfordøjelse.
Phire Reaction Green Buffer inkluderer en blå matrice, der migrerer med –3 5 kb DNA-fragmenter i 1% agarosegel og et gult farvestof, der migrerer hurtigere end 10 bp DNA-fragmenter i 1% agarosegel. Farvestofferne har excitationstoppe ved 424 nm og 615 nm.
Koncentrationen af Mg 2+ in Phire Reaktionsbuffer er optimeret til at fungere godt for de fleste amplikoner. Bufferen indeholder 1,5 mM MgCl2 ved slutreaktionskoncentration. Separate rør af MgCl2 og DMSO er tilvejebragt for yderligere optimering.
Bemærk
  • Til applikationer, der kræver PCR-produktanalyse ved absorbans eller fluorescensexcitation, den farveløse Phire Reaktionsbuffer anbefales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phire Reaktionsbuffer
Oversigt Farveløs
Koncentration 5X
Til brug med (applikation) Standard PCR
Mængde 4 x 1.5 mL
Inkluderer •5X Phire Reaktionsbuffer, 4 x 1,5 ml
• 50 mM MgCl2 , 2 x 1,5 ml
• DMSO, 0,5 mL
Opbevares ved -20 °C.