Indeholder
Phire Grøn reaktionsbuffer
- 5x Phire Grøn reaktionsbuffer (1X buffer giver 1,5 mM MgCl 2 )
- 50 mM MgCl2 - opløsning
- DMSO
Thermo Scientific Phire Reaktionsbuffer er designet til Phire Hot Start II DNA-polymerase. Denne 5X bufferopløsning er tilgængelig i tre formater, en ikke-farvet version med eller uden rengøringsmidler og en grøn version, der indeholder et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på gel. Den farvede buffer interfererer ikke med enzymydelsen og er kompatibel med downstream-applikationer såsom DNA-sekventering, ligering og restriktionsfordøjelse.
Phire Reaction Green Buffer inkluderer en blå matrice, der migrerer med –3 5 kb DNA-fragmenter i 1% agarosegel og et gult farvestof, der migrerer hurtigere end 10 bp DNA-fragmenter i 1% agarosegel. Farvestofferne har excitationstoppe ved 424 nm og 615 nm.
Koncentrationen af Mg 2+ in Phire Reaktionsbuffer er optimeret til at fungere godt for de fleste amplikoner. Bufferen indeholder 1,5 mM MgCl2 ved slutreaktionskoncentration. Separate rør af MgCl2 og DMSO er tilvejebragt for yderligere optimering.
Bemærk
- Til applikationer, der kræver PCR-produktanalyse ved absorbans eller fluorescensexcitation, den farveløse Phire Reaktionsbuffer anbefales.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phire Grøn reaktionsbuffer |
| Oversigt | Grøn |
| Koncentration | 5X |
| Til brug med (applikation) | Varmstarts-PCR |
| Mængde | 4 x 1.5 mL |
| Inkluderer | •5X Phire Grøn reaktionsbuffer, 4 x 1,5 ml • 50 mM MgCl2 , 2 x 1,5 ml • DMSO, 0,5 mL Opbevares ved -20 °C. |