Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phire Reaktionsbuffere
Artikelnummer. 10165847 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kemisk navn eller materiale:
Phire Grøn reaktionsbuffer
Phire Reaktionsbuffer
Phire Reaktionsbuffer, rensemiddelfri
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kemisk navn eller materiale Pakningsstørrelse
10165847 Phire Reaktionsbuffer Pakke med 4
13515170 Phire Grøn reaktionsbuffer Pakke med 4
10525709 Phire Reaktionsbuffer, rensemiddelfri Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10165847 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. F524L
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Reaktionsbufferen for Thermo Scientific Phire Hot Start II DNA Polymerase er tilgængelig i tre formater: ikke-farvet version med og uden rengøringsmidler eller grøn version indeholdende et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på gel.
Thermo Scientific Phire Reaktionsbuffer er designet til Phire Hot Start II DNA-polymerase. Denne 5X bufferopløsning er tilgængelig i tre formater, en ikke-farvet version med eller uden rengøringsmidler og en grøn version, der indeholder et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på gel. Den farvede buffer interfererer ikke med enzymydelsen og er kompatibel med downstream-applikationer såsom DNA-sekventering, ligering og restriktionsfordøjelse.
Phire Reaction Green Buffer inkluderer en blå matrice, der migrerer med –3 5 kb DNA-fragmenter i 1% agarosegel og et gult farvestof, der migrerer hurtigere end 10 bp DNA-fragmenter i 1% agarosegel. Farvestofferne har excitationstoppe ved 424 nm og 615 nm.
Koncentrationen af Mg 2+ in Phire Reaktionsbuffer er optimeret til at fungere godt for de fleste amplikoner. Bufferen indeholder 1,5 mM MgCl2 ved slutreaktionskoncentration. Separate rør af MgCl2 og DMSO er tilvejebragt for yderligere optimering.
Bemærk
  • Til applikationer, der kræver PCR-produktanalyse ved absorbans eller fluorescensexcitation, den farveløse Phire Reaktionsbuffer anbefales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phire Reaktionsbuffer
Oversigt Farveløs
Koncentration 5X
Til brug med (applikation) Standard PCR
Mængde 4 x 1.5 mL
Inkluderer • 5X Phire reaktionsbuffer, 4 x 1,5 ml
• 50 mM MgCl2, 2 x 1,5 ml
• DMSO, 0,5 ml
Opbevar ved -20 °C.