Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phire Plant Direct PCR Master Mix
Artikelnummer. 15255156 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
1250 reaktioner
250 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
1250 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15255156 250 reaktioner 100 reaktioner
15265156 1250 reaktioner 1250 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15255156 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. F160S
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Phire Plant Direct PCR Master Mix er designet til at amplificere DNA direkte fra planteprøver.
Thermo Scientific Phire Plant Direct PCR Master Mix er designet til at amplificere DNA direkte fra planteprøver. Ingen DNA-oprensning er påkrævet før PCR. Sættet er baseret på Phire Hot Start II DNA-polymerase, et specielt udviklet enzym med et DNA-bindende domæne. De unikke egenskaber ved denne DNA-polymerase gør den ekstremt robust og tolerant over for mange PCR-hæmmere til stede i plantemateriale som komplekse polysaccharider, polyphenoler og andre.
Phire Plant Direct PCR Master Mix er blevet testet med blade og frø fra en lang række plantearter samt svampe, bakterier og gær. Sættet indeholder et komplet sæt af optimerede reagenser og detaljerede protokoller, hvilket gør det til et ideelt valg til amplifikation af plante-DNA.
Funktioner
  • Direkte PCR gør det muligt at tilføje prøve direkte til PCR-reaktionen, hvilket reducerer tidskrævende og dyre DNA-oprensningstrin
  • Tilgængelig fortynding& Opbevaringsprotokol tillader flere PCR-reaktioner fra én prøve
  • Specielt konstrueret Phire Hot Start II DNA-polymerase til ekstremt korte PCR-protokoltider
  • Master mix format med forblandet gel loading farvestof minimerer risikoen for krydskontaminering, reducerer prøvehåndtering og tillader direkte påfyldning på gel
Applikationer
  • Genotypebestemmelse
  • Transgen påvisning
  • Knockout analyse
  • Sekvensering
Bemærk
  • Udglødningstemperatur for Phire DNA-polymeraser kan afvige væsentligt fraTaq -baserede polymeraser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring •2X Phire Plant Direct PCR Master Mix, 2 x 1,25 ml
• Fortyndingsbuffer, 1 x 5 ml
• 25μ M Control Primer Mix, 40μ L
• Nukleasefrit vand, 2 x 1,25 ml
• O'GeneRuler Express DNA Ladder, 50μ g (tilstrækkelig til 100 applikationer)
Opbevares ved -20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Medium
PCR metode Direkte PCR
Polymerase Phire Hot Start II DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Inkluderer etiket eller farvestof Ja
Produkttype Direkte PCR Master Mix
Mængde 250 reaktioner
Forsendelsestilstand Våd eller tøris
Til brug med (applikation) Genotypebestemmelse, Varmstarts-PCR
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 250 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Prøvetype Plante
Udgangsmateriale DNA