Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phire Hot Start II PCR-masterblandinger
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific Phire Hot Start II PCR Master Mix er en praktisk 2X-blanding designet til at minimere antallet af pipetteringstrin. Mastermixet indeholder Phire Hot Start II DNA-polymerase, nukleotider og optimeret reaktionsbuffer, herunder MgCl2 . Kun skabelon og primere skal tilføjes til PCR-reaktionen.
Phire Green Hot Start II PCR Master Mix inkluderer også et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel. Den farvede buffer interfererer ikke med enzymydelsen og er kompatibel med downstream-applikationer såsom DNA-sekventering, ligering og restriktionsfordøjelse.
Phire Hot Start II DNA-polymerase, inkluderet i mastermixet, er et forbedret PCR-enzym til rutine- og højkapacitets PCR-applikationer. Den overgår alleTaq -baseret hot-start polymerase på markedet. Phire Hot Start II DNA-polymerase er betydeligt hurtigere, ekstremt robust og også i stand til at amplificere lange DNA-fragmenter med høje udbytter. Disse egenskaber opnås gennem avanceret proteinudvikling af polymerasen. Den inkorporerer et unikt dobbeltstrenget DNA-bindingsdomæne, der tillader korte forlængelsestider (10 15 –s/kb), forbedrer udbyttet og øger troskaben 2 gange sammenlignet medTaq DNA-polymerase (kat. nr. EP0072).
Funktioner
- Intet genaktiveringstrin med hurtig varmstart
- Forstærk fire gange hurtigere end ved varmstartTaq
- Minimal reaktionsoptimering på grund af høj inhibitortolerance
- Rigelige produkter på grund af høj effektivitet
- Amplificere betydeligt længere DNA-fragmenter end med nogen varmstartTaq
- Direkte påfyldning på gel med grønt format
Applikationer
- Hot Start PCR
- Rutinemæssig PCR
- Ikke-high-fidelity PCR
- Hurtig PCR
- Høj gennemstrømnings-PCR
- Genotypebestemmelse
Bemærk
- Den optimale udglødningstemperatur for Phire DNA-polymeraser kan afvige væsentligt fraTaq -baserede polymeraser.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | •2X Phire Hot Start II PCR Master Mix, 4 x 1,25 ml • DMSO, 1 x 0,5 ml • Nukleasefrit vand, 4 x 1,25 mL Opbevares ved -20 °C. |
| GC-Rich PCR-ydelse | Medium |
| Polymerase | Phire Hot Start II DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Produkttype | Hot Start PCR Master Mix |
| Mængde | 200 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Våd eller tøris |
| Til brug med (applikation) | Kloning, Varmstarts-PCR |
| Troskab (vs. Taq) | 2X |
| Vis mere |