Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phire Hot Start II PCR-masterblandinger
Artikelnummer. 15371732 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Farveløs
Grøn
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1000 reaktioner
200 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15371732 Farveløs 1000 reaktioner 1000 reaktioner
15361732 Farveløs 200 reaktioner 200 reaktioner
15301742 Grøn 1000 reaktioner 1000 reaktioner
15391732 Grøn 200 reaktioner 200 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15371732 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. F125L
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Phire Hot Start II PCR Master Mix er en praktisk 2X blanding designet til at minimere antallet af pipetteringstrin. Mastermixet indeholder Phire Hot Start II DNA-polymerase, nukleotider og optimeret reaktionsbuffer inklusive MgCl2 .
Thermo Scientific Phire Hot Start II PCR Master Mix er en praktisk 2X-blanding designet til at minimere antallet af pipetteringstrin. Mastermixet indeholder Phire Hot Start II DNA-polymerase, nukleotider og optimeret reaktionsbuffer, herunder MgCl2 . Kun skabelon og primere skal tilføjes til PCR-reaktionen.
Phire Green Hot Start II PCR Master Mix inkluderer også et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel. Den farvede buffer interfererer ikke med enzymydelsen og er kompatibel med downstream-applikationer såsom DNA-sekventering, ligering og restriktionsfordøjelse.
Phire Hot Start II DNA-polymerase, inkluderet i mastermixet, er et forbedret PCR-enzym til rutine- og højkapacitets PCR-applikationer. Den overgår alleTaq -baseret hot-start polymerase på markedet. Phire Hot Start II DNA-polymerase er betydeligt hurtigere, ekstremt robust og også i stand til at amplificere lange DNA-fragmenter med høje udbytter. Disse egenskaber opnås gennem avanceret proteinudvikling af polymerasen. Den inkorporerer et unikt dobbeltstrenget DNA-bindingsdomæne, der tillader korte forlængelsestider (10 15 –s/kb), forbedrer udbyttet og øger troskaben 2 gange sammenlignet medTaq DNA-polymerase (kat. nr. EP0072).
Funktioner
  • Intet genaktiveringstrin med hurtig varmstart
  • Forstærk fire gange hurtigere end ved varmstartTaq
  • Minimal reaktionsoptimering på grund af høj inhibitortolerance
  • Rigelige produkter på grund af høj effektivitet
  • Amplificere betydeligt længere DNA-fragmenter end med nogen varmstartTaq
  • Direkte påfyldning på gel med grønt format
Applikationer
  • Hot Start PCR
  • Rutinemæssig PCR
  • Ikke-high-fidelity PCR
  • Hurtig PCR
  • Høj gennemstrømnings-PCR
  • Genotypebestemmelse
Bemærk
  • Den optimale udglødningstemperatur for Phire DNA-polymeraser kan afvige væsentligt fraTaq -baserede polymeraser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring •2X Phire Hot Start II PCR Master Mix, 20 x 1,25 ml
• DMSO, 4 x 0,5 ml
• Nukleasefrit vand, 20 x 1,25 mL Opbevares
ved -20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Medium
Polymerase Phire Hot Start II DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Produkttype Hot Start PCR Master Mix
Mængde 1.000 reaktioner
Forsendelsestilstand Våd eller tøris
Til brug med (applikation) Kloning, Varmstarts-PCR
Troskab (vs. Taq) 2X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 1000 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Udgangsmateriale DNA