Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phire Hot Start II DNA-polymerase
Artikelnummer. p-4526982 Shop alle Thermo Scientific produkter
Farve:
Farveløs
Grøn
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Artikelnummer. 10185667
Brand: Thermo Scientific™ F122S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Thermo Scientific Phire Hot Start II DNA-polymerase er et forbedret PCR-enzym til rutine- og højkapacitets PCR-applikationer. Det er betydeligt hurtigere, ekstremt robust og også i stand til at amplificere lange DNA-fragmenter med høje udbytter.
Thermo Scientific Phire Hot Start II DNA-polymerase er et forbedret PCR-enzym til rutine- og højkapacitets PCR-applikationer. Den overgår alleTaq -baseret hot-start polymerase på markedet. Phire Hot Start II DNA-polymerase er betydeligt hurtigere, ekstremt robust og også i stand til at amplificere lange DNA-fragmenter med høje udbytter. Disse egenskaber opnås gennem avanceret proteinudvikling af polymerasen. Den inkorporerer et unikt dobbeltstrenget DNA-bindingsdomæne, som tillader korte forlængelsestider (10 15 –s/kb), forbedrer udbyttet og øger troskaben 2 gange sammenlignet medTaq DNA-polymerase (kat. nr. EP0072).
Hotstart-modifikationen af Phire Hot Start II DNA-polymerase er baseret på Affibody-inaktiveringsteknologien. Denne teknologi øger specificiteten af PCR-reaktionen uden yderligere tid påkrævet til initial aktivering af enzymet.
Phire Grønt format er en kombination af Phire Hot Start II DNA-polymerase og 5X Phire Grøn buffer. Bufferen inkluderer et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel. Den farvede buffer interfererer ikke med enzymydelsen og er kompatibel med downstream-applikationer såsom DNA-sekventering, ligering og restriktionsfordøjelse.
Funktioner
  • Intet genaktiveringstrin med varmstart
  • Forstærkning fire gange hurtigere end varmstartTaq
  • Minimal reaktionsoptimering på grund af høj inhibitortolerance
  • Rigelige produkter på grund af høj effektivitet
  • Amplificerer væsentligt længere DNA-fragmenter end varmstartTaq
  • Direkte påfyldning på gel med Green Buffer
Applikationer
  • Hot Start PCR
  • Standard PCR
  • Ikke-high-fidelity PCR
  • Hurtig PCR
  • Høj gennemstrømnings-PCR
  • Genotypebestemmelse
Bemærk
  • Den optimale udglødningstemperatur for Phire DNA-polymeraser kan afvige væsentligt fraTaq -baserede polymeraser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • Phire Hot Start II DNA-polymerase, 1 x 200μ L
• 5X Phire Reaktionsbuffer, 2 x 1,5 ml
• DMSO, 1 x 500μ L
Opbevares ved -20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Medium
Polymerase Phire Hot Start II DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Produkttype DNA-polymerase
Renhed eller kvalitetsklasse DHPLC
Mængde 200 reaktioner
Forsendelsestilstand Våd eller tøris
Til brug med (applikation) Kloning, Varmstarts-PCR
Troskab (vs. Taq) 2X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 200 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat Separate komponenter
Udgangsmateriale DNA
Volumen 50μ L