Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phire Hot Start II DNA-polymerase
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific Phire Hot Start II DNA-polymerase er et forbedret PCR-enzym til rutine- og højkapacitets PCR-applikationer. Den overgår alleTaq -baseret hot-start polymerase på markedet. Phire Hot Start II DNA-polymerase er betydeligt hurtigere, ekstremt robust og også i stand til at amplificere lange DNA-fragmenter med høje udbytter. Disse egenskaber opnås gennem avanceret proteinudvikling af polymerasen. Den inkorporerer et unikt dobbeltstrenget DNA-bindingsdomæne, som tillader korte forlængelsestider (10 15 –s/kb), forbedrer udbyttet og øger troskaben 2 gange sammenlignet medTaq DNA-polymerase (kat. nr. EP0072).
Hotstart-modifikationen af Phire Hot Start II DNA-polymerase er baseret på Affibody-inaktiveringsteknologien. Denne teknologi øger specificiteten af PCR-reaktionen uden yderligere tid påkrævet til initial aktivering af enzymet.
Phire Grønt format er en kombination af Phire Hot Start II DNA-polymerase og 5X Phire Grøn buffer. Bufferen inkluderer et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel. Den farvede buffer interfererer ikke med enzymydelsen og er kompatibel med downstream-applikationer såsom DNA-sekventering, ligering og restriktionsfordøjelse.
Funktioner
- Intet genaktiveringstrin med varmstart
- Forstærkning fire gange hurtigere end varmstartTaq
- Minimal reaktionsoptimering på grund af høj inhibitortolerance
- Rigelige produkter på grund af høj effektivitet
- Amplificerer væsentligt længere DNA-fragmenter end varmstartTaq
- Direkte påfyldning på gel med Green Buffer
Applikationer
- Hot Start PCR
- Standard PCR
- Ikke-high-fidelity PCR
- Hurtig PCR
- Høj gennemstrømnings-PCR
- Genotypebestemmelse
Bemærk
- Den optimale udglødningstemperatur for Phire DNA-polymeraser kan afvige væsentligt fraTaq -baserede polymeraser.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • Phire Hot Start II DNA-polymerase, 1 x 1 ml • 5X Phire Grøn reaktionsbuffer, 7 x 1,5 ml • DMSO, 1 x 500μ L Opbevares ved -20 °C. |
| GC-Rich PCR-ydelse | Medium |
| Polymerase | Phire Hot Start II DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Produkttype | Hot Start High-Fidelity DNA-polymerase |
| Mængde | 1.000 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Våd eller tøris |
| Til brug med (applikation) | Kloning, Varmstarts-PCR |
| Troskab (vs. Taq) | 2X |
| Hot Start | Indbygget varmstart |
| Vis mere |