Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phire Hot Start II DNA-polymerase
Artikelnummer. 13555160 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Farveløs
Grøn
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1000 reaktioner
200 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Antal reaktioner Pakningsstørrelse
13555160 Grøn 200 reaktioner 200 reaktioner
10185667 Farveløs 200 reaktioner 200 reaktioner
10247467 Farveløs 1000 reaktioner 1000 reaktioner
13565160 Grøn 1000 reaktioner 1000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13555160 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. F124S
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Phire Hot Start II DNA-polymerase er et forbedret PCR-enzym til rutine- og højkapacitets PCR-applikationer. Det er betydeligt hurtigere, ekstremt robust og også i stand til at amplificere lange DNA-fragmenter med høje udbytter.
Thermo Scientific Phire Hot Start II DNA-polymerase er et forbedret PCR-enzym til rutine- og højkapacitets PCR-applikationer. Den overgår alleTaq -baseret hot-start polymerase på markedet. Phire Hot Start II DNA-polymerase er betydeligt hurtigere, ekstremt robust og også i stand til at amplificere lange DNA-fragmenter med høje udbytter. Disse egenskaber opnås gennem avanceret proteinudvikling af polymerasen. Den inkorporerer et unikt dobbeltstrenget DNA-bindingsdomæne, som tillader korte forlængelsestider (10 15 –s/kb), forbedrer udbyttet og øger troskaben 2 gange sammenlignet medTaq DNA-polymerase (kat. nr. EP0072).
Hotstart-modifikationen af Phire Hot Start II DNA-polymerase er baseret på Affibody-inaktiveringsteknologien. Denne teknologi øger specificiteten af PCR-reaktionen uden yderligere tid påkrævet til initial aktivering af enzymet.
Phire Grønt format er en kombination af Phire Hot Start II DNA-polymerase og 5X Phire Grøn buffer. Bufferen inkluderer et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel. Den farvede buffer interfererer ikke med enzymydelsen og er kompatibel med downstream-applikationer såsom DNA-sekventering, ligering og restriktionsfordøjelse.
Funktioner
  • Intet genaktiveringstrin med varmstart
  • Forstærkning fire gange hurtigere end varmstartTaq
  • Minimal reaktionsoptimering på grund af høj inhibitortolerance
  • Rigelige produkter på grund af høj effektivitet
  • Amplificerer væsentligt længere DNA-fragmenter end varmstartTaq
  • Direkte påfyldning på gel med Green Buffer
Applikationer
  • Hot Start PCR
  • Standard PCR
  • Ikke-high-fidelity PCR
  • Hurtig PCR
  • Høj gennemstrømnings-PCR
  • Genotypebestemmelse
Bemærk
  • Den optimale udglødningstemperatur for Phire DNA-polymeraser kan afvige væsentligt fraTaq -baserede polymeraser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • Phire Hot Start II DNA-polymerase, 1 x 200μ L
• 5X Phire Grøn reaktionsbuffer, 2 x 1,5 ml
• DMSO, 1 x 500μ L
Opbevares ved -20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Medium
Polymerase Phire Hot Start II DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Produkttype Hot Start High-Fidelity DNA-polymerase
Mængde 200 reaktioner
Forsendelsestilstand Våd eller tøris
Til brug med (applikation) Kloning, Varmstarts-PCR
Troskab (vs. Taq) 2X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 200 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat Separate komponenter
Udgangsmateriale DNA
Volumen 50μ L
Farve Grøn