Få mere at vide
PhiKan 083, Tocris Bioscience™
Beskrivelse
p53 stabilizing agent; preferentially binds mutated (Y220C) p53 over wild-type p53 at a site distinct from functional DNA/protein interaction regions. Slows rate of thermal denaturation of p53-Y220C.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PhiKan 083 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 274.79 |
| Procent renhed | >99% |