Få mere at vide
PhiKan 083, MedChemExpress
Beskrivelse
PhiKan 083 is a carbazole derivative, which binds to the surface cavity and stabilizes Y220C (a p53 mutant), with a Kd of 167 μM. PhiKan 083 can be used for cancer research.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PhiKan 083 |
| CAS | 880813-36-5 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H18N2 |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (419.59 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (419.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CNCC1=CC2=C(C=C1)N(CC)C3=C2C=CC=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.33 |
| Formel vægt | 238.33 |
| Vis mere |