Få mere at vide
Thermo Scientific™ phi29 DNA-polymerase (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10242410 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1.000 enheder
250 enheder
5.000 enheder
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
5000 enheder
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10242410 1.000 enheder 1000 enheder
10233130 250 enheder -
10775271 5.000 enheder 5000 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10242410 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EP0092
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific phi29 DNA-polymerase er en meget processiv polymerase med stærk strengforskydningsaktivitet, som muliggør højeffektiv isotermisk DNA-amplifikation.
Thermo Scientific phi29 DNA-polymerase er en meget processiv polymerase med stærk strengforskydningsaktivitet, som muliggør højeffektiv isotermisk DNA-amplifikation. Produceret fra E. coli -celler med et klonet gen 2 af Bacillus subtilis -fag phi29, phi29 DNA-polymerase besidder 3'→ 5'-korrekturlæsende exonukleaseaktivitet, der virker fortrinsvis på enkeltstrenget DNA eller RNA.
Thermo Scientific phi29 DNA-polymerase er en meget processiv polymerase med stærk strengforskydningsaktivitet, som muliggør højeffektiv isotermisk DNA-amplifikation. Produceret fra E. coli -celler med et klonet gen 2 af Bacillus subtilis -fag phi29, phi29 DNA-polymerase besidder 3'→ 5'-korrekturlæsende exonukleaseaktivitet, der virker fortrinsvis på enkeltstrenget DNA eller RNA.
Funktioner af phi29 DNA-polymerase
• Fremragende processivitet og —strengforskydningsaktivitet mere end 70 kb lange DNA-strækninger kan syntetiseres
• Meget nøjagtig DNA-syntese
• Høje udbytter af amplificeret DNA selv fra små mængder skabelon
Anvendelser
Phi29 DNA-polymerase kan anvendes i en lang række applikationer, herunder:
• Rullende cirkelforstærkning (RCA )— generering af periodiske DNA-nanoskabeloner
• Multipel forskydningsforstærkning (MDA )
• Uvildig amplifikation af hele genom (WGA) (se figur nedenfor)
• Amplifikation af DNA til SNP- og STR-detektion
• Cellefri amplifikation af DNA fra enkeltceller, patogene organismer eller metagenomer
• DNA skabelon forberedelse til sekventering
• Protein-primet DNA-amplifikation
• Rekombinationsbaseret kloning
• Cellefri kloning af dødelig DNA
• RNA-primet DNA-
amplifikationsnoter
1. Tilsætningen af pyrophosphatase til reaktionsblandingen med phi29 DNA-polymerase kan øge DNA-syntesen.
2. På grund af ’enzymerne s ’→3’ 5 korrekturlæsende exonuclease anbefales 3'-modificerede primere stærkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Enkeltstående enzym
Til brug med (applikation) MDA-WGA, RCA
Polymerase phi29 DNA-polymerase
Mængde 1.000 enheder
Indhold og opbevaring •phi29 DNA-polymerase (1.000 enheder ved 10 U/μ L)
• 10X reaktionsbuffer til phi29 DNA-polymerase
• Opbevar kl– 15 til– 25 °C.
Optimal reaktionstemperatur 30 °C
Forsendelsestilstand Tøris
Koncentration 10 U/μ L
Reaktionstid 4 timer