Få mere at vide
Novus Biologicals™ PHF21B Recombinant Protein Antigen
Artikelnummer. 18363012 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
100 μg
Artikelnummer. 18363012
Brand: Novus Biologicals™ NBP317085PEP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Antibody Competition
Formulering PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Gen-id (Entrez) 112885
Molekylvægt (g/mol) M.W. Theoretical: 24 kDa
Mængde 100 μg
Opbevaringskrav Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias BHC80L, FLJ34161, KIAA1661, PHD finger protein 21B, PHD finger protein 4, PHF4
Gen symbol PHF21B
Forskningskategori Cell Biology
Renhed eller kvalitetsklasse >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein PHF21B