missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
PHF11 Polyclonal antibody specifically detects PHF11 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | PHF11 |
| Applikationer | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | DyLight 350 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | APY, BCAPIGHER, BRCA1 C-terminus-associated protein, IgE responsiveness (atopic), IGEL, IGER, NYREN34, NY-REN-34, NY-REN-34 antigen, PHD finger protein 11, Renal carcinoma antigen NY-REN-34 |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 165-319 of human PHF11 (NP_001035533.1).,, Sequence:, IAQSAKFSGVKRKRGRKKPLSGNHVQPPETMKCNTFIRQVKEEHGRHTDATVKVPFLKKCKEAGLLNYLLEEILDKVHSIPEKLMDETTSESDYEEIGSALFDCRLFEDTFVNFQAAIEKKIHASQQRWQQLKEEIELLQDLKQTLCSFQENRDL |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?