Få mere at vide
Hanna Instruments™ pHep pH Tester
Dimensioner (L x B x H):
175 x 41 x 23 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed (pH) | ±0.1 |
| Kalibrering | Manual |
| Område (pH) | 0 to 14 |
| Opløsning (pH) | 0.1 |
| Opløsning (mV) | 0.1mV |
| Dimensioner (L x B x H) | 175 x 41 x 23 mm |
| Vægt (metrisk) | 95 g |
| Detektionsområde | 0 to 14 pH |
| Temperaturkompensation | 0°C to 50°C |
| Batteritype | 1.5V |
| Vis mere |